Documentos Principais
ENA196830230
Enamine
4-chloro-6-(difluoromethoxy)quinoline-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-6-(difluoromethoxy)-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H5ClF2N2O/c12-10-6(4-15)5-16-9-2-1-7(3-8(9)10)17-11(13)14/h1-3,5,11H
chave InChI
PPVQLMSNIVNXMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44966
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)