Documentos Principais
ENA196830210
Enamine
6-chloro-N-(3-methylbutyl)pyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.76
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-chloro-N-isopentyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O2S/c1-8(2)5-6-13-16(14,15)9-3-4-10(11)12-7-9/h3-4,7-8,13H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
IIRPHAKQDZKKFY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44901
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44901
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)