Documentos Principais
ENA187622853
Enamine
1,4,6-triamino-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.2
Número MDL:
pf
261-265
Iupac Name
1,4,6-triamino-2(1H)-pyrimidinethione
Inchi Code
1S/C4H7N5S/c5-2-1-3(6)9(7)4(10)8-2/h1H,6-7H2,(H2,5,8,10)
chave InChI
WTWHUODWOZTEOO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
Melting Point
261-265
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)