Documentos Principais
ENA187622727
Enamine
4-bromo-5-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.44
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2/c6-2-1-3(5(9)10)8-4(2)7/h1,8H,(H,9,10)
chave InChI
NDXMSHURLVCDLP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41438
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41438
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)