Documentos Principais
ENA185118808
Enamine
methyl 2-(1,4-diazepan-1-yl)acetate dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.15
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1,4-diazepan-1-ylacetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-12-8(11)7-10-5-2-3-9-4-6-10;;/h9H,2-7H2,1H3;2*1H
chave InChI
FBKZRHCBLTVLTM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30906
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30906
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)