Documentos Principais
ENA185118689
Enamine
4-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H16O5/c1-9(14)10-5-6-11(12(8-10)17-2)18-7-3-4-13(15)16/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
AJSDTGPNCVIIFP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41838
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41838
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)