Documentos Principais
ENA184121468
Enamine
4-(pyridine-2-amido)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
Número MDL:
pf
265-267
Iupac Name
4-[(2-pyridinylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O3/c16-12(11-3-1-2-8-14-11)15-10-6-4-9(5-7-10)13(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
DJJBTHUGYMDMCO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41415
Melting Point
265-267
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41415
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)