Documentos Principais
ENA184121152
Enamine
12-(chloromethyl)-8-methyl-5-thia-1,8,10,11-tetraazatricyclo[7.3.0.0,2,6]dodeca-2(6),3,9,11-tetraen-7-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.7
Número MDL:
Iupac Name
1-(chloromethyl)-4-methylthieno[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-5(4H)-one
Inchi Code
1S/C9H7ClN4OS/c1-13-8(15)7-5(2-3-16-7)14-6(4-10)11-12-9(13)14/h2-3H,4H2,1H3
chave InChI
ZEGCMFALRZMWBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41156
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)