Documentos Principais
ENA183889310
Enamine
2-(propane-2-sulfonyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
104-105
Iupac Name
2-(isopropylsulfonyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O4S/c1-4(2)11(9,10)5(3)6(7)8/h4-5H,1-3H3,(H,7,8)
chave InChI
GMNRCTYVFSEYMB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40947
Melting Point
104-105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40947
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)