Documentos Principais
ENA183888932
Enamine
4-(pyrazin-2-yloxy)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h1-7H,11H2
chave InChI
DRVPAFSPKIXURX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35770
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35770
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)