Documentos Principais
ENA183888684
Enamine
3-{[(3-methylphenyl)methyl]amino}propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.71
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(3-methylbenzyl)-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-9-3-2-4-10(7-9)8-12-6-5-11(13)14;/h2-4,7,12H,5-6,8H2,1H3,(H,13,14);1H
chave InChI
SMNYUVMGRSWIJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40191
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40191
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)