Documentos Principais
ENA183042422
Enamine
2-({[(3-bromophenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
318.19
Número MDL:
Iupac Name
2-{[2-(3-bromoanilino)-2-oxoethyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3S/c1-7(11(15)16)17-6-10(14)13-9-4-2-3-8(12)5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
YIWANVDLGIQADD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39773
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)