Documentos Principais
ENA183042372
Enamine
4,5-dimethoxy-2-phenylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
128-130
Iupac Name
4,5-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-17-14-8-12(10-16)13(9-15(14)18-2)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
chave InChI
YFZXKIZPCXCRBW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39701
Melting Point
128-130
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39701