Documentos Principais
ENA183042281
Enamine
3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.17
Número MDL:
pf
161-162
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c13-8-5-10-9(14)11(8)6-2-1-3-7(4-6)12(15)16/h1-4H,5H2,(H,10,14)
chave InChI
APYCGSAQAHNIQG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39252
Melting Point
161-162
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39252
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)