Documentos Principais
ENA183042163
Enamine
4-[methyl(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.31
Número MDL:
pf
175-176
Iupac Name
4-{[isopropyl(methyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-8(2)12(3)17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
CYZHRRSXXGFFIH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16254
Melting Point
175-176
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16254
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)