Documentos Principais
ENA181911770
Enamine
(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-6-11-7-13-14(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9H,6,8,12H2
chave InChI
MSUNGGQPLNEWHJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37456
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37456
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)