Key Documents
ENA181911651
Enamine
2-bromo-N,3-dimethyl-N-phenylbutanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.17
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N,3-dimethyl-N-phenylbutanamide
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c1-9(2)11(13)12(15)14(3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11H,1-3H3
chave InChI
LQSBQCHYDXEEBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29136