Documentos Principais
ENA161209586
Enamine
3-(cyclopentyloxy)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(cyclopentyloxy)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c9-6-3-7-10-8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2
chave InChI
DLDHSVKYOQURCS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)