Documentos Principais
ENA161209388
Enamine
2-[N-methyl-1-(thiophen-2-yl)formamido]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.23
Número MDL:
Iupac Name
[methyl(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-9(5-7(10)11)8(12)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
NRJFXOJRCYPZOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30864
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30864
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)