Documentos Principais
ENA161209291
Enamine
6-chloro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
282.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
257-258
Iupac Name
6-chloro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NO4S/c9-4-1-5-6(15-3-8(12)11-5)2-7(4)16(10,13)14/h1-2H,3H2,(H,11,12)
chave InChI
YIYLLOZTGTXGTM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26754
Melting Point
257-258
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26754
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)