Documentos Principais
ENA161208795
Enamine
2-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
319.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)-4(3H)-quinazolinone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N4O.2ClH/c1-17(2)8-7-14-9-12-15-11-6-4-3-5-10(11)13(18)16-12;;/h3-6,9,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,18);2*1H
chave InChI
XBWBYZRXDORQNZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10299
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10299
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)