Documentos Principais
ENA161173391
Enamine
4-fluoro-3-[(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-fluoro-3-[(isopropylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-6(2)12-17(15,16)9-5-7(10(13)14)3-4-8(9)11/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
YKZKJQOLNWFKGB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35577
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35577
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)