Documentos Principais
ENA156508390
Enamine
dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.53
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3Cl3NO2S2/c4-1-2(11(6,8)9)10-3(5)7-1
chave InChI
ZEZQYDKDJPFLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)