Documentos Principais
ENA156508115
Enamine
3-(propan-2-yloxy)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-isopropoxy-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2)8-5-3-4-7;/h6H,3-5,7H2,1-2H3;1H
chave InChI
IBOWSFAEWIWWBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31660
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31660
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)