Documentos Principais
ENA156508108
Enamine
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.71
Número MDL:
pf
235-240
Iupac Name
methyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-yl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-3-2-9-4-6-12-7-5-10(9)8-11;/h2-3,8,12H,4-7H2,1H3;1H
chave InChI
QTFBRRKMULNOSW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31569
Melting Point
235-240
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31569
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)