Documentos Principais
ENA152121340
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H11NO/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5,7H,1-3,9H2
chave InChI
UDDVUZXMEMNBBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30784
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30784
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)