Documentos Principais
ENA152120914
Enamine
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
256.73
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-16-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-9H2,1H3;1H
chave InChI
HBCPMVLCIHMBBD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)