Documentos Principais
ENA150999065
Enamine
N-[(1,3-dioxaindan-5-yl)methyl]-2-chloro-2-phenylacetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
303.74
Número MDL:
pf
98-100
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-chloro-2-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3/c17-15(12-4-2-1-3-5-12)16(19)18-9-11-6-7-13-14(8-11)21-10-20-13/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,19)
chave InChI
OJNQJEDIWINDEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29503
Melting Point
98-100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29503
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)