Documentos Principais
ENA118036871
Enamine
4-[(thiophen-3-yl)formamido]butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.26
Número MDL:
Iupac Name
4-[(3-thienylcarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c11-8(12)2-1-4-10-9(13)7-3-5-14-6-7/h3,5-6H,1-2,4H2,(H,10,13)(H,11,12)
chave InChI
KQOPIDYJJRHATP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22998
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22998
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)