Documentos Principais
ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)