Documentos Principais
ENA118036704
Enamine
1-ethyl-N-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-ethyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-8(9-2)5-7-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
FYPFTVGAZOKJRE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)