Documentos Principais
ENA118036694
Enamine
3-ethyl-2-(morpholin-4-yl)pentan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número MDL:
Iupac Name
3-ethyl-2-(4-morpholinyl)-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C11H24N2O/c1-3-10(4-2)11(9-12)13-5-7-14-8-6-13/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3
chave InChI
JUMTWIVSFPSIQO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27705
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27705
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)