Documentos Principais
ENA116261709
Enamine
2-benzylpyrrolidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.25
Número MDL:
Iupac Name
2-benzylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-5-10(6-3-1)9-11-7-4-8-12-11/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2
chave InChI
NKHMSOXIXROFRU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27254
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27254
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)