Documentos Principais
ENA112933223
Enamine
N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2/c13-12(14,15)8-6-7(3-4-9(8)16)17-11(18)10-2-1-5-19-10/h1-6H,16H2,(H,17,18)
chave InChI
MFDLOLOPZMOQDW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26269
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)