Documentos Principais
ENA100800992
Enamine
2-bromo-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)hexanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.15
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)hexanamide
Inchi Code
1S/C10H15BrN2O2/c1-3-4-5-8(11)10(14)12-9-6-7(2)15-13-9/h6,8H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13,14)
chave InChI
UVJJWPPGTSWCSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25576
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)