Documentos Principais
ENA087844859
Enamine
2-chloro-1-[4-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
338.76
Número MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(3,4-difluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H13ClF2N2O3S/c13-8-12(18)16-3-5-17(6-4-16)21(19,20)9-1-2-10(14)11(15)7-9/h1-2,7H,3-6,8H2
chave InChI
HMCXQMCKARMTQF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)