Documentos Principais
ENA069848671
Enamine
1-(4-fluorobenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c14-11-5-3-9(4-6-11)12(16)15-7-1-2-10(8-15)13(17)18/h3-6,10H,1-2,7-8H2,(H,17,18)
chave InChI
RVLHLMFNCSEIHG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)