Documentos Principais
ENA068330903
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)amino]propanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(4-fluoroanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H2,11,13)
chave InChI
ONRYUHZLQGECAO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)