Documentos Principais
ENA068330878
Enamine
2-(6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.18
Número MDL:
Iupac Name
(6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO4/c11-8-1-6(3-9(12)13)10-7(2-8)4-14-5-15-10/h1-2H,3-5H2,(H,12,13)
chave InChI
SKMRQOAUOJOYIN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23515
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23515
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)