Documentos Principais
ENA065085990
Enamine
1-[(thiophen-3-yl)methyl]piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(3-thienylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c1-6-12-8-9(1)7-11-4-2-10-3-5-11/h1,6,8,10H,2-5,7H2
chave InChI
DCEFDTKYYGMWMX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14816
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14816
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)