Documentos Principais
ENA065085409
Enamine
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.28
Número MDL:
pf
218-219
Iupac Name
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3(4H)-quinazolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3S/c1-6(10(15)16)13-9(14)7-4-2-3-5-8(7)12-11(13)17/h2-6H,1H3,(H,12,17)(H,15,16)
chave InChI
ULXFFSMPYTVYQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270
Melting Point
218-219
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)