Documentos Principais
ENA065085408
Enamine
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H13NOS/c14-11-8-15-12(13(11)10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2
chave InChI
CAQHDFBDKHDMKL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)