Documentos Principais
ENA061488466
Enamine
5-bromo-N-hydroxythiophene-2-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.06
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-hydroxy-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c6-4-2-1-3(10-4)5(8)7-9/h1-2,9H,(H,7,8)
chave InChI
DUAVGTBNUROKDD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13558
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13558
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)