Documentos Principais
ENA061488297
Enamine
2-bromo-4,5-dimethoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
296.14
Número MDL:
pf
235-236
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO4S/c1-13-6-3-5(9)8(15(10,11)12)4-7(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
chave InChI
MAXXFLICJJJSKF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13686
Melting Point
235-236
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13686
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)