Documentos Principais
ENA053246767
Enamine
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.07
Número MDL:
pf
56-58
Iupac Name
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YQBPDHQJIIDKEO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Melting Point
56-58
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)