Documentos Principais
ENA053246197
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.27
Número MDL:
pf
215-218
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C10H10N2OS/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)12-7-6-11-10(12)14/h2-7H,1H3,(H,11,14)
chave InChI
LIEBCNQPMNARMP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
Melting Point
215-218
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)