Documentos Principais
ENA024295676
Enamine
4-amino-N-benzyl-N-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
276.36
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-N-benzyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O2S/c1-16(11-12-5-3-2-4-6-12)19(17,18)14-9-7-13(15)8-10-14/h2-10H,11,15H2,1H3
chave InChI
WRHRPSBTFMCMFN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09640
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09640
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)