Documentos Principais
ENA024295623
Enamine
4-(chloromethyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.69
Número MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C10H7ClFNS/c11-5-9-6-14-10(13-9)7-1-3-8(12)4-2-7/h1-4,6H,5H2
chave InChI
HJJPMUWLLCPTRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09587
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09587