Documentos Principais
ENA024295177
Enamine
3-ethoxy-2-propoxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-8-15-12-10(9-13)6-5-7-11(12)14-4-2/h5-7,9H,3-4,8H2,1-2H3
chave InChI
NGLILBQTESXZCG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09140
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)