Documentos Principais
ENA024295099
Enamine
4-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-benzothiazol-3-yl)amino]butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
200-202
Iupac Name
4-[(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4S/c14-10(15)6-3-7-12-11-8-4-1-2-5-9(8)18(16,17)13-11/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
OKRQABOQRFCMRS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09061
Melting Point
200-202
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09061
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)